Ethylène di(acétate) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 33.3 EUR InStock
41910.22 41910.36 41910.0E
Ethylène di(acétate) ≥97%
Ethylène di(acétate)
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 186…187 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.13
Point d'éclair: 82 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008718
Numéro CAS: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,3799
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité