Anti-IgG Llama Polyclonal Antibody (CF®583R)
Fournisseur: Biotium
20908-50ULEA 87.3 EUR InStock
20908-50UL 20908-500UL
Anti-IgG Llama Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anticorps
Llama anti-mouse IgG (H L) secondary antibody labelled with superior CF®583R dye.
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Llama
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité