1,3-Cyclohexylenediamine
011330-5ML 011330-25ML
FLUO011330-5MLEA 0 EUR InStock
FLUO011330-5ML FLUO011330-25ML
1,3-Cyclohexylenediamine
1,3-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059563
Numéro CAS: 3385-21-5
EINECS: 222-194-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité