1,3-Cyclohexylenediamine mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0813-25ML C0813.06 C0813-5ML
TCIAC0813-25MLEA 200 EUR InStock
TCIAC0813-25ML FLUOC0813.06 TCIAC0813-5ML
1,3-Cyclohexylenediamine mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 194°C
Numéro MDL: MFCD00059563
Numéro CAS: 3385-21-5
EINECS: 222-194-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1948f4361028b7dd559e0a4eee9fe928454818&vid=1dee7c8e264e05c7c299e72a303b1077b085aa96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité