Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluraline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidineN,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluorométhylaniline

EHERC17850000EA 125 EUR InStock
EHERC17850000
Trifluraline
Trifluraline


Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₄
MW: 335,28 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,294 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C (coupe fermée)
Numéro CAS: 1582-09-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09815
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité