F(ab’)2 Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®750)
Fournisseur: Biotium
20920-50ULEA 103 EUR InStock
20920-50UL 20920-250UL
F(ab’)2 Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®750)
Anticorps
Goat anti-mouse IgG (H+L), F(ab’)2 fragment secondary antibody labeled with CF®750 dye.
Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues.
Type: Secondary
Antigen: Mouse IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®750
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H+L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité