3-Bromostyrène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
306480010 306480050
ACRO306480010EA 32.5 EUR InStock
ACRO306480010 ACRO306480050
3-Bromostyrène 97% stabilisé
3-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C (3 mmHg)
Densité: 1.406 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000088
Numéro CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.05 % 3,5-di-tert.-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité