3-Bromostyrène ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.10 %
B24497.03 B24497.06 B24497.14
B24497.03EA 40.4 EUR InStock
B24497.03 B24497.06 B24497.14
3-Bromostyrène ≥97% stabilisé
3-Bromostyrène
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97% CAS No.: 2039-86-3 Molecular Formula: C8H7Br Formula Weight: 183.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5910 Boiling Point: 73-74°/3mm Beilstein Reference: 2038490 MDL No.: MFCD00000088
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 73…74 °C (3 mmHg)
Densité: 1.404
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000088
Numéro CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité