4-Bromostyrène 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-vinylbenzene
154280100 154280250 154281000
ACRO154280100EA 114 EUR InStock
ACRO154280100 ACRO154280250 ACRO154281000
4-Bromostyrène 96% stabilisé
4-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 4.5 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000110
Numéro CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.05 to 0.1 % 4-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité