3-Chlorostyrène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Chlorostyrene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.10 %
B23806.06 B23806.14 B23806.22
B23806.06EA 84.6 EUR InStock
B23806.06 B23806.14 B23806.22
3-Chlorostyrène ≥98% stabilisé
3-Chlorostyrène
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 2039-85-2 Molecular Formula: C8H7Cl Formula Weight: 138.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.5620 Odour: Characteristic Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 2038489 MDL No.: MFCD00000598
Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.090
Point d'éclair: 67 °C (153 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000598
Numéro CAS: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité