4-Chlorostyrène
Fournisseur: Molekula
MOLEM80739849EA 0 EUR InStock
MOLEM80739849
4-Chlorostyrène
4-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15,9 °C
Densité: 1,155 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité