4-Chlorostyrène 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
110090100 110090500
ACRO110090100EA 56.8 EUR InStock
ACRO110090100 ACRO110090500
4-Chlorostyrène 99% stabilisé
4-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
ONU: 3082
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité