4-Chlorostyrène ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
B20512.09EA 53.9 EUR InStock
B20512.09 B20512.18
4-Chlorostyrène ≥99% stabilisé
4-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 191…192 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,089
Point d'éclair: 67 °C (153 °F)
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité