2-Méthylstyrène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Vinyltoluène
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 0,10 %
A12676.06EA 86.1 EUR InStock
A12676.06 A12676.14
2-Méthylstyrène ≥98% stabilisé
2-Méthylstyrène
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,916
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Numéro MDL: MFCD00014936
Numéro CAS: 611-15-4
ONU: 2618
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité