3-Fluorostyrène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol 0,10 %
A12406.03EA 40.4 EUR InStock
A12406.03 A12406.06
3-Fluorostyrène 97% stabilisé
3-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 40…42 °C (8 mmHg)
Densité: 1,025
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Numéro MDL: MFCD00000341
Numéro CAS: 350-51-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité