Corticosterone ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX370007M050EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX370007M050
Corticosterone ≥98% (par HPLC)
Corticosterone
Soluble in 100% ethanol (50 mg/ml) or dioxane (20 mg/ml).
Formule: C₂₁H₃₀O₄
MW: 346,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037715
Numéro CAS: 50-22-6
EINECS: 200-019-6
Merck Index: 14,02538
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/92/45390392.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité