4-Méthylstyrène 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-Vinyltoluene, p-Methylstyrene, 4-Vinyltoluene
127700100 127701000 127705000 127700025
ACRO127700100EA 27.4 EUR InStock
ACRO127700100 ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025
4-Méthylstyrène 98% stabilisé
4-Méthylstyrène
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 170…175 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.896 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008621
Numéro CAS: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
ONU: 2618
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité