4-Méthylstyrène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 3,5-di-tert-butylpyrocatechol 0.10 %
L01480.30 L01480.09 L01480.18
L01480.30EA 115 EUR InStock
L01480.30 L01480.09 L01480.18
4-Méthylstyrène ≥98% stabilisé
4-Méthylstyrène
Stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Purity: 98+% CAS No.: 622-97-9 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: -34° Boiling Point: 171-175° Beilstein Reference: 1209317 UN No.: 2618 MDL No.: MFCD00008621
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 171…175 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.896
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008621
Numéro CAS: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
ONU: 2618
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité