Thymol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 6-Isopropyl-m-crésol
EHERC17575200EA 89.3 EUR InStock
EHERC17575200
Thymol
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
ONU: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09540
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/44/2297844.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité