Rouge de méthyle ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
423970100 423970250 423971000
ACRO423970100EA 27.9 EUR InStock
ACRO423970100 ACRO423970250 ACRO423971000
Rouge de méthyle ACS
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Point de fusion: 178…182 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of alcohol solution Passes test
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20 °C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité