Rouge de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
A16690.14 A16690.22 A16690.36
A16690.14EA 30.1 EUR InStock
A16690.14 A16690.22 A16690.36
Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 14,6119
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité