Rouge de méthyle sel de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
A17455.14 A17455.22 A17455.36
A17455.14EA 25.1 EUR InStock
A17455.14 A17455.22 A17455.36
Rouge de méthyle sel de sodium
Rouge de méthyle sel de sodium
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Beilstein Reference: 4065488 MDL No.: MFCD00002426
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Point de fusion: > 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité