Rouge de méthyle sel de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
5003.1 5003.2
ROTH5003.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH5003.1 ROTH5003.2
Rouge de méthyle sel de sodium
Rouge de méthyle sel de sodium
Formule: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Point de fusion: > 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002426
Numéro CAS: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité