3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0494.04EA 3490 EUR InStock
PROOMM0494.04
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005727
Numéro CAS: 611-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité