Thiophène-2-carbonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO298050500EA 174 EUR InStock
ACRO298050500 ACRO298052500 ACRO298050100
Thiophène-2-carbonitrile 97%
Thiophène-2-carbonitrile
Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (760 mmHg)
Densité: 1,17 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005416
Numéro CAS: 1003-31-2
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité