Thiophène-2-carbonitrile
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
008056-25G 008056-100G
FLUO008056-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008056-25G FLUO008056-100G
Thiophène-2-carbonitrile
Thiophène-2-carbonitrile
Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C (1013 hPa)
Densité: 1.18 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00005416
Numéro CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité