Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Thiopheneboronic acid

Fournisseur: Molekula

MOLEM36681289EA 0 EUR InStock
MOLEM36681289
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid


Formule: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Point de fusion: 146…147 °C
Numéro MDL: MFCD00151850
Numéro CAS: 6165-68-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité