L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vert de bromocresol sel de sodium, soluble_water Indicator
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
151320050 151320250
ACRO151320050EA 31.3 EUR InStock
ACRO151320050 ACRO151320250
Vert de bromocresol sel de sodium, soluble_water Indicator
Vert de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité