Vert de bromocresol sel de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Vert de bromocresol hydrosoluble
ACRO402940050EA 55 EUR InStock
ACRO402940050 ACRO402940500 ACRO402940100
Vert de bromocresol sel de sodium ACS
Vert de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 67763-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to green-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité