Vert de bromocresol sel de sodium, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Vert de bromocresol hydrosoluble
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01541.0010EA 501 EUR InStock
1.01541.0010
Vert de bromocresol sel de sodium, Millipore®
Vert de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Point de fusion: 225 °C
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 719.99 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité