Vert de bromocresol sel de sodium 0,5 g/l dans l'éthanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Vert de bromocresol hydrosoluble
FFCHFF0180050EA 0 EUR InStock
FFCHFF0180050
Vert de bromocresol sel de sodium 0,5 g/l dans l'éthanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur.
Vert de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité