L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de bromophénol sel de sodium, soluble_water, pure Indicator
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
151350250 151350050 151351000
ACRO151350250EA 81.2 EUR InStock
ACRO151350250 ACRO151350050 ACRO151351000
Bleu de bromophénol sel de sodium, soluble_water, pure Indicator
Bleu de bromophénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691.95 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) clear
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité