Bleu de bromophénol sel de sodium ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Bleu de bromophénol hydrosolubleS,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] sel de sodiumα-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
0312-100GEA 174 EUR InStock
0312-100G 0312-50G
Bleu de bromophénol sel de sodium ACS
Bleu de bromophénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 62625-28-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0 – 4.6) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité