Bleu de bromophénol sel de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Bleu de bromophénol hydrosolubleS,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] sel de sodiumα-(3,5-Dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluenesulfonate de sodium
ROTHA512.1EA 53.9 EUR InStock
ROTHA512.1
Bleu de bromophénol sel de sodium
Bleu de bromophénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité