Bleu de bromophénol sel de sodium dans de l'eau, qualité ACS du réactif 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
114405-25G 114405-50G 114405-5G
114405-25GEA 143 EUR InStock
114405-25G 114405-50G 114405-5G
Bleu de bromophénol sel de sodium dans de l'eau, qualité ACS du réactif 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Bleu de bromophénol sel de sodium
Bromophenol blue has been used in the sample buffer prepared for western blotting. A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba72d9d24b4b3189026592506f4645642ce22624&vid=dc56d7237e0f5fe0ec6698490819686f756bd39b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (form) Powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Appearance (clarity) c = 0.1%; water, clear solution with only faint turbidity or insoluble matter Pass
Visual interval, pH 3.0 yellow-green Pass
Visual interval, pH 3.4 green Pass
Visual interval, pH 4.6 blue Pass
Recommended retest period 6 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité