Bleu de bromophénol 0,1% en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
03012.1000 03012.2000 03012.3000
KRAF03012.1000EA 37.6 EUR InStock
KRAF03012.1000 KRAF03012.2000 KRAF03012.3000
Bleu de bromophénol 0,1% en solution aqueuse
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité