L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de bromothymol sel de sodium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
A17913.09 A17913.18
A17913.09EA 43.8 EUR InStock
A17913.09 A17913.18
Bleu de bromothymol sel de sodium
Bleu de bromothymol sel de sodium
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD00077263
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité