Bleu de bromothymol sel de sodium, soluble dans l'eau indicateur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: α-(3-Bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-méthyl-2,5-cyclohexadiénylidène)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-méthylphényl)toluenesulfonate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.01895.0010EA 128 EUR InStock
1.01895.0010
Bleu de bromothymol sel de sodium, soluble dans l'eau indicateur, Supelco®
Bleu de bromothymol sel de sodium
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646,37 g/mol
Point de fusion: > 200 °C
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 646.36 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité