L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de bromothymol sel de sodium water_ACS reagent grade, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
MQ200
114421-25G 114421-5G
114421-25GEA 123 EUR InStock
114421-25G 114421-5G
Bleu de bromothymol sel de sodium water_ACS reagent grade, Sigma-Aldrich®
Bleu de bromothymol sel de sodium
Bromothymol blue has been used for freshwater pH measurements over a broad range of buffer intensities.
  • pH-indicator
  • Used for carbonic anhydrase assay due to the conversion of carbon dioxide to bicarbonate
  • Used as a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Point de fusion: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f354f58906e22f2bb240fbb7582547d19079330&vid=5b5d658a2b6164adbb36ca73400e0f81bd70054a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength c = 0.005 g/L; 0.1 N NaOH 614 - 618 nm
Extinction Coefficient ≥13000
Wavelength 305 - 309 nm
Visual Transition Interval Yellow to Yellow-Green (pH 6.0) Pass
Visual Transition Interval Green (pH 6.7) Pass
Visual Transition Interval Blue (pH 7.6) Pass
Clarity of Solution, c = 0.1%; Water, Clear with only a faint trace of turbidity or insoluble matter Clear to Very Slightly Hazy
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 5 g 114421-5G
Flacon verre pour solides 25 g 114421-25G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité