Thiophène-3-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13115.06 L13115.14
L13115.06EA 61.4 EUR InStock
L13115.06 L13115.14
Thiophène-3-carbonitrile ≥98%
Thiophène-3-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1641-09-4 Molecular Formula: C5H3NS Formula Weight: 109.15 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5615 Odour: Recognizable Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 107104 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00151852
Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Densité: 1.200
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151852
Numéro CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité