L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Noir Ériochrome T ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur pour la complexometrie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-hydroxy-2-naphthalenyl)diazenyl]-7-nitro-, sodium salt (1:1), Eriochrome black T, Indicator, EBT, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalenesulphonate, Solochrome Black T
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.03170.0025 1.03170.0100
1.03170.0025EA 55.1 EUR InStock
1.03170.0025 1.03170.0100
Noir Ériochrome T ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur pour la complexometrie, Supelco®
Noir Ériochrome T
C.I. 14645
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
dentity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Appearance Black to dark brown-black fine powder, eventually with granular parts
Clarity of solution passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0) 612 - 616 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 10.0; calc. on dried substance) 400 - 510
Loss on drying (110 °C) ≤ 7 %
Suitability as indicator (for complexometric titration, ACS) passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph. Eur.) passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité