Noir Ériochrome T 1% dans le chlorure de sodium Reag. Ph. Eur. 1056801
Fournisseur: VWR Chemicals
87873.180EA 47.3 EUR InStock
87873.180
Noir Ériochrome T 1% dans le chlorure de sodium Reag. Ph. Eur. 1056801
Noir Ériochrome T
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité