Réactif de Patton et Reeder
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Cal-Red®
KRAF04026.1600EA 189 EUR InStock
KRAF04026.1600
Réactif de Patton et Reeder
Réactif de Patton et Reeder
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
MW: 438,42 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité