Réactif de Patton et Reeder pour la complexometrie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
21260-10G 21260-50G
21260-10GEA 96.7 EUR InStock
21260-10G 21260-50G
Réactif de Patton et Reeder pour la complexometrie, Fluka™
Réactif de Patton et Reeder
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for complexometric Ca titration complying
Absorption maximum 638 - 648 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité