3-Thiopheneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
345660010 345660050
ACRO345660010EA 33.3 EUR InStock
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiopheneboronic acid 97%
3-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151851
Numéro CAS: 6165-69-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité