Orangé de méthyle 0,1% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(4-Diméthylaminophénylazo)benzènesulfonate de sodium
38695.APEA 40.5 EUR InStock
38695.AP
Orangé de méthyle 0,1% (p/v) en solution aqueuse
Orangé de méthyle
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Liquid
Density: 0.987
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00007502
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Densité: 0,987
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité