Triamterene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20044.22EA 462 EUR InStock
B20044.22 B20044.14 B20044.06
Triamterene 98%
Triamterene
Formule: C₁₂H₁₁N₇
MW: 253,27 g/mol
Point d'ébullition: 573 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006708
Numéro CAS: 396-01-0
Merck Index: 12,09731
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité