Triamterene
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0269.00EA 1710 EUR InStock
PROOMM0269.00
Triamterene
Triamterene
Formule: C₁₂H₁₁N₇
MW: 253,27 g/mol
Point d'ébullition: 573 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 316,1 °C
Numéro MDL: MFCD00006708
Numéro CAS: 396-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité