Acide alginique
Fournisseur: Molekula
MOLEM27060131EA 0 EUR InStock
MOLEM27060131
Acide alginique
Acide alginique
Formule: (C₆H₈O₆)n
MW: 176,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081309
Numéro CAS: 9005-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité