cis-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
C1463-25G C1463-5G
TCIAC1463-25GEA 183 EUR InStock
TCIAC1463-25G TCIAC1463-5G
cis-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00063746
Numéro CAS: 1436-59-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ebc960d70a59896f9d36fb168aab42f4988b3c5&vid=4ebc960d70a59896f9d36fb168aab42f4988b3c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité